Fontos dokumentumok
11207750910
Roche
Anti-Digoxigenin-Rhodamine, Fab fragments
from sheep
Szinonimák:
anti-digoxigenin, digoxigenin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
konjugátum
rhodamine conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized (clear, red solution after reconstitution)
kiszerelés
pkg of 200 μg
gyártó/kereskedő neve
Roche
izotípus
IgG
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- Digoxigenin-labeled sugars in glycoconjugate research
- Fluorescent in situ hybridization (FISH)
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- DNA fiber assay
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: Working concentration of conjugate depends on application and substrate. The following concentrations should be taken as a guideline: Detection of digoxigenin-labeled sugars in glycoconjugates: 20 to 50 μg/ml
- Fluorescent in situ hybridization (FISH): 1 to 20 μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 20 to 50 μg/ml
- In situ hybridization: 20 to 50 μg/ml
Working solution: PBS, 0.5% bovine serum albumin (w/v), pH 7.4.
1% Blocking reagent (w/v), 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding. Furthermore pH can be increased up to pH 8.5 to 9.0.
Storage conditions (working solution): Always prepare fresh!
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.