B7405
Anti-Digoxin−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone DI-22, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Digoxin, Monoclonal Anti-Digoxin−Biotin antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DI-22, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
indirect ELISA: 1:10,000 using digoxin-labeled biomolecule
western blot: 1:500 using using digoxin-labeled biomolecule
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- in situ hybridization
- immunohistochemistry
- immunolocalization
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)