Merck
CHLUM-RO
Roche
BM Chemiluminescence Western Blotting Substrate (POD)
pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane]), pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane])
Szinonimák:
POD, Western blot
About This Item
UNSPSC kód:
41105332
kiszerelés
pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane])
pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane])
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
BM chemiluminescence western blotting substrate (POD) has been used along with horseradish peroxidase-coupled secondary antibodies, to visualize cells on the membranes.
Tulajdonságok és előnyök
Sensitivity: <10pg antigen in western blots. Shows at least 10-fold higher sensitivity than other nonradioactive or radioactive detection systems on PVDF membranes (using β-galactosidase, anti-β-galactosidase, or anti-mouse IgG-POD, Fab fragments).
Kiszerelés
1 kit containing 3 components
Minőség
Each lot is function tested in a dot blot.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • Luminol Substrate Solution with enhancer
  • NaBO3 Starting Solution
  • Blocking Reagent
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Syncytin proteins incorporated in placenta exosomes are important for cell uptake and show variation in abundance in serum exosomes from patients with preeclampsia.
Vargas A, et al.
Faseb Journal, 3703-19 null
Kinome-wide functional analysis highlights the role of cytoskeletal remodeling in somatic cell reprogramming.
Sakurai K, et al.
Cell Stem Cell, 523-34 null
Characterization of the platelet granule proteome: Evidence of the presence of MHC1 in alpha-granules
Zufferey A, et al.
Journal of Proteomics, 130-40 null