Fontos dokumentumok
11204530001
Roche
ABTS™ Buffer
solution, pkg of 125 mL
Szinonimák:
buffer
Méret kiválasztása
19 400,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
19 400,00 Ft
Javasolt termékek
Forma
solution
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 125 mL
gyártó/kereskedő neve
Roche
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Working concentration of conjugate depends on application and substrate. Concentrations should be taken as a guideline.
Working solution: Dissolve one ABTS tablet (5 mg) in 5 ml of ABTS buffer. This solution has a light-green color. In microtiter plates, the solution is colorless A405 nm/1 cm should be <0.16. Work as clean as possible. Heavy metal ions or traces of peroxidase can produce a dark green ABTS solution. Such solutions are not suitable for the assay.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?