Fontos dokumentumok
11484281001
Roche
BM Blue POD Substrate, soluble
solution (ready-to-use), suitable for ELISA, pkg of 100 mL
Szinonimák:
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine solution
About This Item
Javasolt termékek
leírás
3,3′-5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB)
Minőségi szint
form
solution (ready-to-use)
molekulatömeg
Mr 240.35
kiszerelés
pkg of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
ELISA: suitable
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Specifikációk
Color: blue; yellow after reaction is stopped
Evaluation: photometric (450 nm)
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available