QIA127
Rapid Cell Proliferation Kit
Szinonimák:
Proliferation assay kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 500 tests
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 96-well plate(s)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
bemenet
sample type cultured cells (1,000-50,000 cells)
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
Figyelmeztetés
Specifikációk
Elv
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Liu, S.O., et al 1995. Nat. Med.1, 267.
Ishiyama, M., et al. 1993. Chem. Pharm. Bull.41, 1118.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.