Fontos dokumentumok
CGD1
Cell Growth Determination Kit, MTT based
Szinonimák:
Mitochondrial activity assay
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1 kit
Minőségi szint
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
protein quantification: suitable
Amax
570 nm
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to measure the cell viability of preosteoblastic cells
- in MTT (3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide) assay of normal human prostatic stromal and epithelial cell lines
- to determine the cell viability of primary cervical epithelial cells
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.