Fontos dokumentumok
CTLL-2
93042610, mouse blood, Lymphoblast
Szinonimák:
CTLL-2 cell line
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
mouse blood
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Lymphoblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
CTLL-2, 93042610
biológiai forrás
mouse blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse C57b1/6 T cell
Sejtvonal leírása
CTLL is a subclone of T cells derived from a C57bl/6 mouse. The cells require IL-2 for growth and are used to assay for its presence in conditioned media.
Alkalmazás
CTLL-2 has been used in CTLL-2 cell proliferation assay to determine the presence of T-cell cytokines.
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20 IU/ml Human Recombinant IL-2 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9 x 105 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Thaw ampoule and perform a cell count, spin out the DMSO and resuspend in an appropriate volume of media to give a cell concentration of 4-5 x 105 cells/ml.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)