U937 Cell Line human
85011440, human lung (lymphoblast), Lymphoblast
Szinonimák:
U-937 Cells
About This Item
Javasolt termékek
product name
U937 Cell Line human, from human lung(lymphoblast), 85011440
biológiai forrás
human lung (lymphoblast)
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
DNS profil
CSF1PO: 12
D13S317: 10,12
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,15
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.