MABC1193
Anti-LC3A/LC3B Antibody
mouse monoclonal, 4F11.1
Szinonimák:
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B, Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1 light chain 3-like protein 2, MAP1A/MAP1B light chain 3 B, MAP1A/MAP1B LC3 B, Microtubule-associated protein 1 li
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-LC3A/B Antibody, clone 4F11.1, clone 4F11.1, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4F11.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP1LC3B(81631)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LC3A/B in 10 µg of lysate from HeLa cells treated with 50 µM chloroquine.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1