Fontos dokumentumok
SAB4200361
Anti-MAP1LC3B Antibody
mouse monoclonal, LC3B-6
Szinonimák:
Monoclonal Anti-ATG8F, Monoclonal Anti-LC3, Monoclonal Anti-MAP1A/1BLC3, Monoclonal Anti-MAP1LC3B, Monoclonal Anti-microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-LC3B antibody, Mouse monoclonal, clone LC3B-6, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LC3B-6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~18/16 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human U-87 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human LC3B.
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP1LC3B(81631)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- western blotting
- immunofluorescence
- confocal laser microscopy
- immunoprecipitation
Immunofluorescence (1 paper)