Fontos dokumentumok
H0627
6-Hydroxymelatonin
Szinonimák:
3-(N-Acetylaminoethyl)-6-hydroxy-5-methoxyindole
About This Item
Javasolt termékek
oldhatóság
alcohol: soluble
Minőségi szint
SMILES string
COc1cc2c(CCNC(C)=O)c[nH]c2cc1O
InChI
1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMYMRCXOJJZYKE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?