Fontos dokumentumok
H7752
Serotonin creatinine sulfate monohydrate
≥99% (TLC), powder, neurotransmitter
Szinonimák:
3-[2-Aminoethyl]-5-hydroxyindole creatinine sulfate complex, 5-HT, 5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate complex
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Serotonin creatinine sulfate monohydrate, powder
Forma
powder
Minőségi szint
szín
white to off-white
oldhatóság
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
95% ethanol: very slightly soluble (Solutions should be freshly prepared.)
absolute ethanol: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR3A(3359)
Alkalmazás
- to study its effect on the feeding motions in Caenorhabditis elegans
- to study the chronotropic responses of serotonin (5-HT) in the zebrafish heart
- to study the effect of serotonin on isthmus peristalsis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?