Fontos dokumentumok
69266
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Mouse IgG AP Conjugate (H + L)
Novagen®
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
antitest terméktípus
secondary antibodies
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1