Fontos dokumentumok
L8918
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-Lc3, LC3 Antibody - Anti-LC3 antibody produced in rabbit, Lc3 Antibody, Anti-MAP1 light chain 3-like protein 1, Anti-MAP1A/1B light chain 3A, Anti-MAP1A/1BLC3, Anti-MAP1A/MAP1B LC3A, Anti-MAP1ALC3, Anti-MAP1BLC3, Anti-MAP1LC3A, Anti-MAP1LC3B, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-LC3 antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 16-18 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP1LC3A(84557) , MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3a(66734) , Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3a(362245) , Map1lc3b(64862)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- western blotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- filter retardation assay
- immunocytochemistry
Immunofluorescence (3 papers)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (21 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.