AP113P
Goat Anti-Human IgG Antibody, Fc, HRP conjugate
Chemicon®, from goat
Szinonimák:
Anti-Human IgG HRP, Goat Anti-Human IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
It is also suitable for use in:
- enzyme immunoassay (EIA) with OPD: 1:5,000-1:100,000
- immunohistochemistry 1:500-1:5,000
- western blot
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3