MAB8783
Anti-SARS Antibody, S Specific, clone 154C
clone 154C, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
154C, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- Immunofluorescence
- ELISA
- Western Blot
- Immunoblot
- Neutralization
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2