Fontos dokumentumok
8.52002
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Met-OH, N-α-Fmoc-L-methionine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H21NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
371.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
276-258-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
130-140 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S(CCC(NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUBGAUHBELNDEW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of methionine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1003
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Color index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Met-OH (HPLC): ≤ 0.2 % (a/a)
Fmoc-Met-Met-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Purer Fmocs Means Purer Peptides