Fontos dokumentumok
8.52016
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Phe-OH, N-α-Fmoc-L-phenylalanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H21NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
387.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
252-661-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
180-188 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(C(Cc4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJVFAHZPLIXNDH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of phenylalanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Alkalmazás
  • Drug release from hydrogels: Utilization in the preparation and optimization of amino acid-based double network hydrogels for photocontrolled drug release, showing promise in drug delivery systems (S Xiang et al., 2024).
  • Self-assembling biomaterials: Research on self-assembling Fmoc-Phe-OH peptides for the formation of functional biomaterials, applicable in tissue engineering and regenerative medicine (H Ren et al., 2021).
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1030
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Phe-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Phe-Phe-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Purer Fmocs Means Purer Peptides