Fontos dokumentumok
8.43861
Sigma-Aldrich
Lauroyl peroxide
for synthesis
Szinonimák:
Lauroyl peroxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H46O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
398.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352120
EC index szám:
203-326-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
112 °C
hatékonyság
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
49 °C
sűrűség
0.91 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Org. Perox. D
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1