Fontos dokumentumok
8.40130
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
(free radical) for synthesis
Szinonimák:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Hydroxy-TEMPO
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
EC index szám:
218-760-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
form
crystals
öngyulladási hőmérséklet
260 °C (DIN 51794)
hatékonyság
1053 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.2 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
67-71 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 146 °C (DIN 51758)
oldhatóság
1670 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Vitamin C Determination: A study that utilizes TEMPO for a simple and rapid determination of vitamin C content in various fruits, showcasing an economical approach to antioxidant testing (Ihara et al., 2017).
  • Herbicide Development: A study on the synthesis of phenoxy carboxylic herbicides based on the piperidine scaffold, where TEMPO derivatives showed unexpected fungicidal activity (Zakrzewski & Krawczyk, 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
294.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
146 °C - DIN 51758