Fontos dokumentumok
459119
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone
95%
Szinonimák:
Triacetoneamine
Teszt
95%
Forma
(Powder or Crystals or Chunk(s) or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
bp
102-105 °C/18 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWUXJYZVKZKLTJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?