Fontos dokumentumok
115738
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
98%
Szinonimák:
Triacetonediamine
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.470 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC(N)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2a(24409)
Alkalmazás
Template for preparation of ammoniopiperidinium hydrogen phosphates
Fiber-reactive yellowing inhibitor for partial brightness stabilization of peroxide-bleached pulps
Reactant for thermostability of soybean / sunflower oils
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?