Fontos dokumentumok
8.22315
Sigma-Aldrich
1H-Benzotriazole
for synthesis
Szinonimák:
1H-Benzotriazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
202-394-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.053 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
400 °C
hatékonyság
560 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.0-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
bp
350 °C/1013 hPa
mp
99 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 212 °C
sűrűség
1.36 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • A copper (I) coordination polymer incorporating the corrosion inhibitor 1H-benzotriazole: This study presents a novel copper (I) coordination polymer synthesized using 1H-benzotriazole, offering potential applications in corrosion inhibition (Liu et al., 2024).
  • Corrosion Behavior of Aluminum-Based Materials in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Environment: This paper investigates the effect of methyl-1H-benzotriazole on the corrosion behavior of aluminum, shedding light on its potential in enhancing the durability of fuel cell components (Jahan, 2024).
  • Electrocatalytic detection of Hg (II) using a platinum electrode modified with composite film: The incorporation of 1H-benzotriazole in a novel metallocyclic complex enhances its utility in the electrocatalytic detection of mercury, suggesting applications in environmental monitoring (Shoba et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
170 °C - closed cup