Fontos dokumentumok
76457
Benzotriazole
analytical standard
Szinonimák:
1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
0.04 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
97-99 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
170 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?