Fontos dokumentumok
8.22284
Sigma-Aldrich
Sodium
rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Szinonimák:
Sodium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
22.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141806
EC index szám:
231-132-9
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
gőznyomás
1.6 hPa ( 400 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
>115 °C
bp
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C
sűrűség
0.97 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Content at Na: ≥ 99.0 %
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F
Lobbanási pont (C)
82 °C