Fontos dokumentumok
71172
Sodium
in kerosene, pieces (large), ≥99.8% (sodium basis)
Szinonimák:
Sodium metal
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 440 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.8% (sodium basis)
form
pieces (large)
minőség
in kerosene
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
anion nyomok
chloride, bromide (as Cl)-: ≤20 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤400 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
SMILES string
[Na]
InChI
1S/Na
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?