Merck
282065
Sigma-Aldrich
Sodium
ACS reagent, dry
Szinonimák:
Sodium metal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
22.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141806
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): passes test
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[Na]
InChI
1S/Na
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Covalent functionalization modifier for carbon nanotubes
Reactant involved in:
  • Synthesis of atrane complexes
  • Zintl phases
  • Sodium dislodging for depolymerization
  • Graphitization of aerogel-like carbons
Kiszerelés
Packaged under nitrogen.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F
Lobbanási pont (C)
82 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H. He, et al.,
Inorganic Chemistry, 50, 8376-8383 (2011)
M. Guzman-Castillo, et al.,
Microporous Mater., 143, 375-382 (2011)
Graphitization of aerogel-like carbons in molten sodium metal
Z. Xu, et al.,
Carbon, 49, 3385-3387 (2011)
Jean-Yves Mevellec et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(42), 16938-16946 (2011-09-20)
We present a systematic Raman study over a range of excitation energies of arc discharge single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) covalently functionalized according to two processes, esterification and reductive alkylation. The SWCNTs are characterized by resonance Raman spectroscopy at each step
Jinfeng Zhang et al.
Inorganic chemistry, 50(19), 9564-9570 (2011-09-10)
A series of sodium and aluminum atrane complexes of Na(3)L(THF)(5) (1), [AlLMe][Na(4)L(THF)(6)] (2), AlL(THF) (3), AlNaLMe(THF)(2) (4), and AlNaLOBn(THF)(2) (5), wherein L = tris(2-oxy-4,6-di-tert-butyl-benzyl)amine, were synthesized and characterized by NMR, X-ray crystallography, and elemental analysis. The trinuclear sodium atrane complex