Merck
262714
Sigma-Aldrich
Sodium
99.95% trace metals basis, ingot
Szinonimák:
Sodium metal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
22.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.95% trace metals basis
Forma
ingot
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
SMILES string
[Na]
InChI
1S/Na
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Covalent functionalization modifier for carbon nanotubes
Reactant involved in:
  • Synthesis of atrane complexes
  • Zintl phases
  • Sodium dislodging for depolymerization
  • Graphitization of aerogel-like carbons
Kiszerelés
Packaged under nitrogen in ampules.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F
Lobbanási pont (C)
82 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3
Jinfeng Zhang et al.
Inorganic chemistry, 50(19), 9564-9570 (2011-09-10)
A series of sodium and aluminum atrane complexes of Na(3)L(THF)(5) (1), [AlLMe][Na(4)L(THF)(6)] (2), AlL(THF) (3), AlNaLMe(THF)(2) (4), and AlNaLOBn(THF)(2) (5), wherein L = tris(2-oxy-4,6-di-tert-butyl-benzyl)amine, were synthesized and characterized by NMR, X-ray crystallography, and elemental analysis. The trinuclear sodium atrane complex
Jean-Yves Mevellec et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(42), 16938-16946 (2011-09-20)
We present a systematic Raman study over a range of excitation energies of arc discharge single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) covalently functionalized according to two processes, esterification and reductive alkylation. The SWCNTs are characterized by resonance Raman spectroscopy at each step
Graphitization of aerogel-like carbons in molten sodium metal
Z. Xu, et al.,
Carbon, 49, 3385-3387 (2011)
M. Guzman-Castillo, et al.,
Microporous Mater., 143, 375-382 (2011)
H. He, et al.,
Inorganic Chemistry, 50, 8376-8383 (2011)