Merck
110930
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,2-butadiene
97%
Szinonimák:
1,1-Dimethylallene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=C=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.12
Beilstein:
1697090
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
6.87 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
40-41 °C (lit.)
mp
−148 °C (lit.)
sűrűség
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)=C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAKGDPSCXSUALC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methyl-1,2-butadiene (1,1-dimethylallene) has been used to study the photo-induced reaction of 1,1-dimethylallene with the cyanoarenes 1,2,4,5-tetracyanobenzene, 1,4-dicyanobenzene and 1,4-dicyanonaphthalene in the presence of methanol as nucleophile.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The electron transfer photochemistry of allenes with cyanoarenes. Photochemical nucleophile?olefin combination, aromatic substitution (photo-NOCAS) and related reactions.
Mangion D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1, 48-60 (2001)
Shaochen Zhang et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6435), 45-51 (2019-04-06)
Accessing enantiomerically enriched amines often demands oxidation-state adjustments, protection and deprotection processes, and purification procedures that increase cost and waste, limiting applicability. When diastereomers can be formed, one isomer is attainable. Here, we show that nitriles, largely viewed as insufficiently