Merck
226491
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
greener alternative
technical grade
Szinonimák:
tert-Octyl isocyanide, Walborsky’s reagent
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.24
Beilstein:
2076559
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isonitrile
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and Auxiliaries”, “Enhanced Energy Efficiency” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Alkalmazás
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide was used in the synthesis of substituted furans and imides.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ramazani A and Holagh MV.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(1), 171-178 (2008)
Esben Thyssen Vestergaard et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 104(7), 2581-2592 (2019-02-07)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is an incretin hormone used therapeutically in type 2 diabetes and obesity. The interplay between ambient free fatty acids (FFAs) and GLP-1 remains unclear. Acipimox suppresses adipose tissue lipolysis via activation of the PUMA-G (also known as