Fontos dokumentumok
8.21233
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenol
for synthesis
Szinonimák:
4-Methoxyphenol, 1-Hyroxy-4-methoxybenzene, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
205-769-8
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
0.009 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
421 °C
hatékonyság
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.1 (20 °C, 30 g/L in H2O)
bp
234-246 °C/1013 hPa
mp
54-57 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 131 °C
oldhatóság
40 g/L
sűrűség
1.55 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Development of electrochemical immunosensors: 4-Methoxyphenol, is used in developing highly sensitive electrochemical immunosensors due to its favorable electrochemical properties, highlighting its biomedical application in sensor technology (Park et al., 2022).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1