Fontos dokumentumok
92264
4-Methoxyphenol
analytical standard
Szinonimák:
4-Hydroxyanisole, 4-MP, HQMME, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, p-Guaiacol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.3 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
789 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
bp
243 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TYR(7299)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?