Fontos dokumentumok
54050
4-Methoxyphenol
purum, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
4-Hydroxyanisole, 4-MP, HQMME, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, p-Guaiacol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
Teszt
≥98.0% (HPLC)
öngyulladási hőmérséklet
789 °F
szennyeződések
≤2% hydroquinone dimethyl ether
bp
243 °C (lit.)
mp
54-56 °C
55-57 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TYR(7299)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?