Fontos dokumentumok
M0505
Methylamine hydrochloride
≥98%
Szinonimák:
Methanaminium chloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
Teszt
≥98%
Forma
powder or crystals
bp
225-230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 g in 10 mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].CN
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Betahistine via aza-Michael reaction with 2-vinylpyridine in water.
- Azatripyrrolic and azatetrapyrrolic macrocycles by reacting with pyrrole and formaldehyde via base-catalyzed Mannich reaction.
- Tetrahydropyridines via Aza-Diels–Alder reaction with dienes and aldehydes.
- N-methylsecondary arylamines from aryl chlorides via nickel-catalyzed amination reaction.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
408.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
209.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?