Fontos dokumentumok
T72761
Trimethylamine hydrochloride
98%
Szinonimák:
Trimethylammonium chloride
Teszt
98%
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)