Fontos dokumentumok
8.20940
Sigma-Aldrich
3-Oxoglutaric acid
for synthesis
Szinonimák:
3-Oxoglutaric acid, ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
208-797-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (acidimetric)
form
powder
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR):
passes test
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR):
passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - open cup