Merck
T53503
Tricarballylic acid
99%
Szinonimák:
1,2,3-Propanetricarboxylic acid
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
(HO2CCH2)2CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.12
Beilstein:
1783567
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
156-161 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Tricarballylic acid also known as 1,2,3-Propanetricarboxylic acid is a small biomimetic ligand that is often used as building blocks in the synthesis of metal-organic frameworks. Additionally, it is used to produce high-value plasticizers.
Alkalmazás
  • Effect of organic acids on the solid-state polymorphic phase transformation of piracetam.: Examines the impact of tricarballylic acid and other organic acids on the polymorphic phase transformation of the drug piracetam, relevant for pharmaceutical formulations and drug stability studies (Fan F et al., 2023).
  • Nanotubule inclusion in the channels formed by a six-fold interpenetrated, triperiodic framework.: Describes the synthesis of novel materials incorporating tricarballylic acid, which could have implications for polymer production and advanced material applications (Kusumoto S et al., 2023).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, chemical speciation and SOD mimic assays of tricarballylic acid--copper (II) and imidazole--tricarballylic acid--copper (II) complexes
Naso L, et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, 103, 219-226 (2009)
Selective defunctionalization of citric acid to tricarballylic acid as a precursor for the production of high-value plasticizers
Stuyck W, et al.
Green Chemistry, 22, 7812-7822 (2020)
Robert A Yokel et al.
Nanotoxicology, 13(4), 455-475 (2019-02-08)
Ligands that accelerate nanoceria dissolution may greatly affect its fate and effects. This project assessed the carboxylic acid contribution to nanoceria dissolution in aqueous, acidic environments. Nanoceria has commercial and potential therapeutic and energy storage applications. It biotransforms in vivo.
Jennifer A Faust et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(10), 2114-2124 (2019-03-02)
Oxidative aging alters the composition of organic aerosols over time, in turn affecting the ability of aerosols to seed cloud formation and scatter solar radiation. Here we explore the heterogeneous photooxidation of model organic particles with and without a soluble
Yana Sandlers et al.
Journal of clinical medicine, 9(2) (2020-01-26)
Nonalcoholic liver disease (NAFLD) is manifested with a wide spectrum of clinical symptoms and is closely associated with the metabolic syndrome, inflammation, and mitochondrial dysfunction. Although the mechanism of mitochondrial dysfunction in NAFLD is still not fully elucidated, multiple studies