Merck
165115
Sigma-Aldrich
1,3-Acetonedicarboxylic acid
technical grade
Szinonimák:
3-Oxoglutaric acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH2COCH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.10
Beilstein:
1447081
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
(Remarks on Titration H2SO4 <= 1.0%)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
V N Montesinos et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 15(2), 228-234 (2016-01-13)
Removal of Cr(VI) and citric acid (Cit) by heterogeneous photocatalytic Cr(VI) transformation under UV light over two commercial TiO2 samples (1 g L(-1)), Evonik P25 and Hombikat UV100, was studied at pH 2 and Cr(VI) concentrations between 0.2 and 3
Jian-Ping Huang et al.
Nature communications, 10(1), 4036-4036 (2019-09-08)
The skeleton of tropane alkaloids is derived from ornithine-derived N-methylpyrrolinium and two malonyl-CoA units. The enzymatic mechanism that connects N-methylpyrrolinium and malonyl-CoA units remains unknown. Here, we report the characterization of three pyrrolidine ketide synthases (PYKS), AaPYKS, DsPYKS, and AbPYKS