Fontos dokumentumok
K6625
2-Ketohexanoic acid sodium salt
97.0-103.0%
Szinonimák:
α-Ketocaproic acid sodium salt, 2-Ketocaproic acid sodium salt
Teszt
97.0-103.0%
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na].CCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-2-3-4-5(7)6(8)9;/h2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDCARDDLMCHULC-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)