Merck
K3506
Sigma-Aldrich
4-Oxoheptanedioic acid
98%
Szinonimák:
4-Oxopimelic acid, 4-Ketopimelic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2CH2COCH2CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.15
Beilstein:
1708385
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
mp
142-144 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDDSEESQRGPVIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)