Fontos dokumentumok
8.20872
Sigma-Aldrich
di-Sodium DL-malate
98-101% (perchloric acid titration)
Szinonimák:
di-Sodium DL-malate, DL-Malic acid disodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
NaOOCCH(OH)CH2COONa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
211-627-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98-101% (perchloric acid titration)
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
for synthesis
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): 98 - 101 %
Identity (NMR-spectrum): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3