Fontos dokumentumok
P35316
Diphenyl sulfide
98%
Szinonimák:
Phenyl sulfide
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.6327 (lit.)
bp
296 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
S(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?