Merck
196525
Sigma-Aldrich
4-Bromothioanisole
97%
Szinonimák:
4-Bromophenyl methyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4SCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Minőségi szint
Teszt
97%
bp
128-130 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
thioether
SMILES string
CSc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Bromothioanisole undergoes Heck olefination reaction with styrenes to yield stilbenes[1].
Alkalmazás
4-Bromothioanisole was used in the synthesis of:
  • 4′-nitro-4-mercaptobiphenyl[2]
  • 4′-iodo-4-mercaptobiphenyl[2]
  • 3′-nitro-4-mercaptobiphenyl[2]
  • 3′-iodo-4-mercaptiobiphenyl[2]
  • (S)-(–)-p-bromophenyl methyl sulfoxide[3]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)