Fontos dokumentumok
8.14893
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
for synthesis
Szinonimák:
α-Phellandrene, 5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
202-792-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
liquid
hatékonyság
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
koncentráció
≥60.0% (GC)
bp
175 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 47 °C
sűrűség
0.84 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
116.6 °F
Lobbanási pont (C)
47 °C