Fontos dokumentumok
1.70242
Supelco
Tin standard solution
traceable to SRM from NIST SnCl₄ in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn Certipur®
Szinonimák:
Tin Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 200.7
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
AAS: suitable
sűrűség
1.034 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tin standard solution may be used as a calibration standard in the determination of tin by hydride generation flow injection atomic absorption spectroscopy.
Analízis megjegyzés
1000 mg/L Sn in 2 mol/L HCl, prepared with high-puritySnCl4, HCl, and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Time-based device used for the determination of tin by hydride generation flow injection atomic absorption techniques
Burguera M, et al.
Analytica Chimica Acta, 308, 339-348 (1995)
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.