Fontos dokumentumok
8.20451
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
for synthesis
Szinonimák:
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4 D-acid
About This Item
Lineáris képlet:
2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
202-361-1
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (acidimetric)
gőznyomás
<0.01 hPa
Minőségi szint
200
300
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
160 °C/0.53 hPa
mp
134-137 °C
oldhatóság
0.3 g/L
sűrűség
1.42 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
720 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)OCC(=O)O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2