Fontos dokumentumok
1.06129
Millipore
MOPS
solid, buffer substance MPS
Szinonimák:
3-Morpholinopropane sulfonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid, MOPS
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161703
EC index szám:
214-478-5
NACRES:
NA.21
Terméknév
3-Morpholinopropane sulfonic acid, buffer substance MPS
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
277-281 °C (decomposition)
oldhatóság
1440 g/L
térfogatsúly
350 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
buffer substance MPS
Alkalmazás
3-Morpholinopropane sulfonic acid buffer substance MPS. CAS 1132-61-2, pH 3 - 5 (111 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Chloride (Cl)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.01 %Loss on Drying (105 °C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C7.20
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup