Merck
510742
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine
Szinonimák:
Diphenylcyclohexylphosphine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11P(C6H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Minőségi szint
mp
58-62 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C1CCC(CC1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-2,4-7,10-13,18H,3,8-9,14-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)