Fontos dokumentumok
8.18530
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzaldehyde
for synthesis
Szinonimák:
4-Cyanobenzaldehyde, 4-Formylbenzonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
4-(OHC)C6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352117
EC index szám:
203-267-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
bp
133 °C/16 hPa
mp
100-103 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3